Fontos dokumentumok
G8270
D-(+)-Glucose
≥99.5% (GC)
Szinonimák:
Dextrose
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
maize
Minőségi szint
Teszt
≥99.5% (GC)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]20/D 52.7°, c = 10% (w/v) in water
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
szín
white
mp
150-152 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 2g + 15 mL (Tested)
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Géninformáció
human ... PYGM(5837)
Általános leírás
Alkalmazás
It has been used in the preparation of the following liquid media for culturing yeast cells:
- CM glucose broth minus HIS (histidine)
- CM glucose broth minus URA (uracil)
- CM glucose broth minus TRP (tryptophan)
Elkészítési megjegyzés
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Enzymatic Assay of Invertase
Measure hexokinase activity using a continuous spectrophotometric rate-determination assay at 340 nm, catalyzing D-hexose sugar phosphorylation using ATP.
Preparation of Plasmid DNA by Alkaline Lysis with SDS: Maxipreparation between Cold Spring Harbor Laboratory Press and our research team.