Fontos dokumentumok
E9762
Endoglycosidase F1 from Elizabethkingia miricola
recombinant, expressed in E. coli, ≥16 U/mg, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Endo F1, Endo-β-N-acetylglucosaminidase F1, Endoglycosidase F1 from Chryseobacterium meningosepticum, Endoglycosidase F1 from Elizabethkingia meningoseptica, Endoglycosidase F1 from Flavobacterium meningosepticum
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in E. coli
Minőségi szint
konjugátum
(N-linked)
form
buffered aqueous solution
specifikus aktivitás
≥16 U/mg
molekulatömeg
32 kDa
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egység definíció
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Cikkek
Explore strategies for releasing N-linked glycans with PNGase F, PNGase A & native & sequential deglycosylation with endoglycosidases & exoglycosidases.