Fontos dokumentumok
C3667
Chondroitinase ABC from Proteus vulgaris
BSA free, lyophilized powder, specific activity 50-250 units/mg protein
Szinonimák:
4.2.2.20, 4.2.2.21, Chondroitin ABC Lyase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bacterial (Proteus vulgaris)
Minőségi szint
konjugátum
(Glucosaminoglycan)
Forma
lyophilized powder
specifikus aktivitás
50-250 units/mg protein
molekulatömeg
120 kDa by gel filtration
összetétel
Protein, ~10% Lowry
oldhatóság
0.01% bovine serum albumin aqueous (BSA) solution: soluble
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
idegen aktivitás
protease, essentially free
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
Egység definíció
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Uncover more about glycosaminoglycans and proteoglycans including the structure of glycosaminoglycans (GAGs), the different types of GAGs, and their functions.
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.