324727
Endoglycosidase F3, Elizabethkingia meningosepticum, Recombinant, E. coli
Endoglycosidase F3, Elizabethkingia meningosepticum, Recombinant, E. coli, cleaves asparagine-linked or free biantennary and triantennary complex, and Man3GlcNAc oligosaccharides from glycoproteins.
Szinonimák:
Endo-β-N-acetylglucosaminidase F3, Endo F3
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in E. coli
Minőségi szint
konjugátum
(N-linked)
Forma
liquid
specifikus aktivitás
≥30 units/mg protein
≥5 units/mL
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
do not freeze
idegen aktivitás
Proteases, none detected
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Figyelmeztetés
Egység definíció
Egyéb megjegyzések
Tarentino, A.L., and Plummer, T.H. 1994. Methods Enzymol. 230, 44.
Tarentino, A.L., et al. 1993. J. Biol. Chem. 268, 9702.
Trimble, R.B., and Tarentino, A.L. 1991. J. Biol. Chem. 266, 1646.
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Cikkek
Explore strategies for releasing N-linked glycans with PNGase F, PNGase A & native & sequential deglycosylation with endoglycosidases & exoglycosidases.