Fontos dokumentumok
NGLYF-RO
Roche
N-Glycosidase F
PNGase F of Flavobacterium meningosepticum, recombinant from E. coli
Szinonimák:
glycosidase
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in E. coli
Minőségi szint
konjugátum
(N-linked)
Teszt
≥90% (SDS-PAGE)
form
solution
specifikus aktivitás
~25000 units/mg protein
kiszerelés
pkg of 0.1 mL (11365169001 [100 U])
pkg of 0.25 mL (11365177001 [250 U])
gyártó/kereskedő neve
Roche
optimális pH
7.0-8.0
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Note: N-Glycosidase F, recombinant is also available as a lyophilizate without glycerol.
Egység definíció
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Protocols
N-Glycosidase F Protocol & Troubleshooting