Fontos dokumentumok
A0810
Endoglycosidase H from Streptomyces plicatus
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution
Szinonimák:
β-N-Acetylglucosaminidase H
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in E. coli
Minőségi szint
konjugátum
(N-linked)
form
buffered aqueous solution
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Cikkek
Explore strategies for releasing N-linked glycans with PNGase F, PNGase A & native & sequential deglycosylation with endoglycosidases & exoglycosidases.