F8435
PNGase F from Elizabethkingia meningoseptica
lyophilized powder, recombinant, expressed in E. coli
Szinonimák:
N-Glycosidase F, PNGase F from Chryseobacterium meningosepticum, PNGase F from Flavobacterium meningosepticum, Peptide N-glycosidase
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in E. coli
Minőségi szint
konjugátum
(N-linked)
grade
Proteomics Grade
form
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥1,000 U/mg
eltarthatósági idő
≥1 weeks at 2‑8 °C (for reconstituted solution)
≥1 yr at -20 °C
molekulatömeg
~36 kDa
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egység definíció
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
Pretreatment with Mucinase StcE increases glycopeptide identification from mucin samples, enhancing sample preparation efficiency for glycopeptide analysis.
Explore strategies for releasing N-linked glycans with PNGase F, PNGase A & native & sequential deglycosylation with endoglycosidases & exoglycosidases.
Protocols
A step-by-step protocol for released N-linked glycan analysis of the monoclonal antibody adalimumab, based on UHPLC-FLR-MS and procainamide labeling.