Fontos dokumentumok
E2264
Endoglycosidase F3 from Elizabethkingia miricola
recombinant, expressed in E. coli, 30 U/mg
Szinonimák:
Elizabethkingia miricola, Endo-β-N-acetylglucosaminidase F3, Endoglycosidase F3 from Elizabethkingia (Chryseobacterium/Flavobacterium) meningosepticum
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in E. coli
Minőségi szint
konjugátum
(N-linked)
form
solution
specifikus aktivitás
30 U/mg
molekulatömeg
32 kDa
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Related Categories
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egység definíció
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Cikkek
Explore strategies for releasing N-linked glycans with PNGase F, PNGase A & native & sequential deglycosylation with endoglycosidases & exoglycosidases.