Fontos dokumentumok
M7257
α-Mannosidase from Canavalia ensiformis (Jack bean)
ammonium sulfate suspension, ≥15 units/mg protein (biuret)
Szinonimák:
α-D-Mannoside mannohydrolase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Canavalia ensiformis
Minőségi szint
Forma
ammonium sulfate suspension
specifikus aktivitás
≥15 units/mg protein (biuret)
idegen aktivitás
β-galactosidase, β-N-acetylglucosaminidase, α-galactosidase and α-L-fucosidase <0.05%
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Zn+2]
InChI
1S/Zn/q+2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PTFCDOFLOPIGGS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- for the digestion of neutral glycans.
- to remove O-glycans from recombinant β-glucosidase
- for the inhibition of renal fibroblasts proliferation
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Gátló
szubsztrát
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
Az ammónium-szulfát szuszpenzióként szállított enzimekkel való munkavégzésre vonatkozó utasítások