324725
Endoglycosidase F1, Elizabethkingia meningosepticum, Recombinant, E. coli
Endoglycosidase F1, Elizabethkingia meningosepticum, Recombinant, E. coli cleaves asparagine-linked or free oligomannose and hybrid. Suitable for deglycosylation of native proteins.
Szinonimák:
Endo-β-N-acetylglucosaminidase F1, Endo F1
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in E. coli
Minőségi szint
konjugátum
(N-linked)
form
liquid
specifikus aktivitás
≥16 units/mg protein
≥17 units/mL
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
do not freeze
idegen aktivitás
Proteases, none detected
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Related Categories
Általános leírás
Figyelmeztetés
Egység definíció
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Tarentino, A.L., et al. 1992. J. Biol. Chem. 267, 3868.
Trimble, R.B., and Tarentino, A.L. 1991. J. Biol. Chem. 266, 1646.
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Cikkek
Explore strategies for releasing N-linked glycans with PNGase F, PNGase A & native & sequential deglycosylation with endoglycosidases & exoglycosidases.