Fontos dokumentumok
P7367
PNGase F from Elizabethkingia meningoseptica
BioReagent, ≥95% (SDS-PAGE), for proteomics
Szinonimák:
N-Glycosidase F, PNGase F from Chryseobacterium meningosepticum, PNGase F from Flavobacterium meningosepticum, Peptide N-glycosidase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bacterial (Elizabethkingia meningoseptica)
Minőségi szint
konjugátum
(N-linked)
grade
for proteomics
termékcsalád
BioReagent
Teszt
≥95% (SDS-PAGE)
Forma
powder
eltarthatósági idő
≥1 weeks at 2‑8 °C (for a reconstituted solution >500 units/ml)
≥1 yr at 2‑8 °C
Solution is stable for at least 3 freeze-thaw cycles
molekulatömeg
~36 kDa
koncentráció
≥300 units/mL
≥50 units/mL
optimális pH
~8.6
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
- for de-N-glycosylation of Zika20virus E protein
- to evaluate coxsackievirus and adenovirus receptor glycosylation using CAR-expressing COS cells
- to verify the N-linked glycosylation of MHC class 1 polypeptide-related sequence A (MICA)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Protein modifications are crucial for disease study. Analysis methods are key.
Explore strategies for releasing N-linked glycans with PNGase F, PNGase A & native & sequential deglycosylation with endoglycosidases & exoglycosidases.
Protocols
Explore mass spectrometry analysis of glycans for glycomic & glycoproteomic neutral & acidic glycan analysis. See a general mass spec glycan analysis procedure.