Fontos dokumentumok
G0535
Glycopeptidase A from almonds
buffered aqueous glycerol solution, ≥0.05 unit/mL
Szinonimák:
N-Glycosidase A, N-linked-glycopeptide-(N-acetyl-β-D-glucosaminyl)-L-asparagine amidohydrolase, PNGase A
About This Item
Javasolt termékek
konjugátum
(N-linked)
Minőségi szint
form
buffered aqueous glycerol solution
koncentráció
≥0.05 unit/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Cikkek
Explore strategies for releasing N-linked glycans with PNGase F, PNGase A & native & sequential deglycosylation with endoglycosidases & exoglycosidases.