Fontos dokumentumok
G5166
PNGase F from Elizabethkingia miricola
buffered aqueous solution
Szinonimák:
N-Glycosidase F, Peptide N-glycosidase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bacterial (Elizabethkingia miricola)
Minőségi szint
konjugátum
(N-linked)
form
buffered aqueous solution
specifikus aktivitás
≥20000 units/mg protein
molekulatömeg
36 kDa
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Cikkek
Explore strategies for releasing N-linked glycans with PNGase F, PNGase A & native & sequential deglycosylation with endoglycosidases & exoglycosidases.