Fontos dokumentumok
H3917
Heparinase I and III Blend from Flavobacterium heparinum
lyophilized powder, stabilized with ∼ 25% (w/w) bovine serum albumin, ≥200 unit/mg protein (enzyme + BSA)
Szinonimák:
Heparinase I and Heparinase III blend
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bacterial (Flavobacterium heparinum)
Minőségi szint
konjugátum
conjugate (Glucosaminoglycan)
form
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥200 units/mg protein
koncentráció
≥200 unit/mg protein (enzyme + BSA)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
- the digestion of heparan sulfate from ovine vitreous
- human embryonic kidney cells
- glycosaminoglycans from arterial tissues
- P0 retinae digestion
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egység definíció
One unit will form 0.1 micromole of unsaturated uronic acid per hour at 7.5 at 25 degrees C using bovine kidney Heparan, Sulfate as substrate for heparinase III.
One unit will form 0.1 μmole of unsaturated uronic acid per hr at pH 7.5 at 25 °C. One International Unit (I.U.) is equivalent to approx. 600 Sigma units. Package sizes are sold in Sigma units.
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
Uncover more about glycosaminoglycans and proteoglycans including the structure of glycosaminoglycans (GAGs), the different types of GAGs, and their functions.