324717
Endoglycosidase H, Streptomyces plicatus, Recombinant, E. coli
Endoglycosidase H, Streptomyces plicatus, Recombinant, E. coli cleaves between the two N-acetylglucosamine residues in the diacetylchitobiose core of the oligosaccharide.
Szinonimák:
Endoglycosidase H, Streptomyces plicatus, Recombinant, E. coli, Endo-β-N-acetylglucosaminidase H, Endo H
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in E. coli
Minőségi szint
konjugátum
(N-linked)
form
liquid
specifikus aktivitás
≥3 units/mL
≥30 units/mg protein
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
do not freeze
idegen aktivitás
N-acetylglucosaminidase, α- and β-galactosidase, α-mannosidase, neuraminidases, proteases, none detected
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Figyelmeztetés
Egység definíció
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Trimble, R.B., et al. 1987. Methods Enzymol. 138, 763.
Trumbly, R.J., et al. 1985. J. Biol. Chem.260, 5683.
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Cikkek
Explore strategies for releasing N-linked glycans with PNGase F, PNGase A & native & sequential deglycosylation with endoglycosidases & exoglycosidases.