Fontos dokumentumok
A3134
3-Aminopropionitrile fumarate salt
metabolite
Szinonimák:
β-Alaninenitrile
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
Forma
powder
mp
177 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
SMILES string
NCCC#N.NCCC#N.OC(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4.2C3H6N2/c5-3(6)1-2-4(7)8;2*4-2-1-3-5/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);2*1-2,4H2/b2-1+;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NYMXYZMHOZAPHQ-SEPHDYHBSA-N
Alkalmazás
- to inhibit collagen cross-linking during microtissue formation and culture
- in LIM domain only 1 (LMO1)- or vector-expressing BE2C neuroblastoma cell line in transwell migration and invasion assay
- in lysyl oxidase (LOX) activity assay
- to study requirement of LOX activity for inducing hypoxia-inducible factor (HIF)2A-dependent stiffness in mouse organoids
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)