Fontos dokumentumok
H3506
Hyaluronidase from bovine testes
Type I-S, lyophilized powder, 400-1000 units/mg solid
Szinonimák:
Hyaluronate 4-glycanohydrolase, Hyaluronoglucosaminidase
About This Item
Javasolt termékek
típus
Type I-S
Minőségi szint
Forma
lyophilized powder
specifikus aktivitás
400-1000 units/mg solid
molekulatömeg
~55 kDa (four subunits of 14 kDa each)
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
single cell analysis: suitable
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Suitable for use in preparation of single cell suspension for sequencing.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Egyéb megjegyzések
javasolt
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Use of MULTI-seq lipid-modified oligos, protocol, and troubleshooting guide for PCR Assays and Sequencing applications.
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.
Protocols
To measure hyaluronidase activity, a turbidimetric determination assay is used at 600 nm. One unit of hyaluronidase activity will cause a change in absorbance of 0.330 per minute at pH 5.35 at 37 °C.