Fontos dokumentumok
D7291
Deoxyribonuclease I RNase-free solution from bovine pancreas
Szinonimák:
DNase I, Deoxyribonuclease I, pancreatic DNase I, pancreatic deoxyribonuclease I
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine pancreas
Minőségi szint
grade
for molecular biology
Forma
buffered aqueous glycerol solution
specifikus aktivitás
10000 units/mg protein
molekulatömeg
29.1 kDa
koncentráció
5—15 mg protein/mL
technika/technikák
DNA extraction: suitable
alkalmasság
suitable for molecular biology
UniProt elérési szám
alkalmazás(ok)
cell analysis
idegen aktivitás
RNase, none detected
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
cow ... DNASE1(282217)
Általános leírás
Alkalmazás
Komponensek
Egység definíció
Egyéb megjegyzések
Gátló
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Use of MULTI-seq lipid-modified oligos, protocol, and troubleshooting guide for PCR Assays and Sequencing applications.
Protocols
Deoxyribonuclease I is isolated from bovine pancreas and is processed to reduce RNase activity to below detectable levels.