D8276
DNA Polymerase I, Klenow Fragment from Escherichia coli
buffered aqueous glycerol solution
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
form
buffered aqueous glycerol solution
molekulatömeg
103 kDa
koncentráció
~3,000 units/mL
UniProt elérési szám
idegen aktivitás
Endonuclease, none detected
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
Escherichia coli K12 ... polA(948356)
Általános leírás
Alkalmazás
- DNA sequencing by the Sanger dideoxy method
- Synthesis of the complementary strand of cDNA
- Filling in 5′-overhangs in double stranded DNA to form blunt ends
- Mutagenesis of DNA with second strand synthesis using oligonucleotides
- Labeling DNA by the random primer method
Komponensek
Egység definíció
Feloldás
Analízis megjegyzés
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1