Merck
11579681001
Roche
RNase, DNase-free, High Concentration
from bovine pancreas
Szinonimák:
Rnase
Méret kiválasztása
1 MG
105 000,00 Ft
105 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 MG
105 000,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41105600
105 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
biológiai forrás
bovine pancreas
Minőségi szint
Forma
solution
specifikus aktivitás
≥30 U/mg
kiszerelés
pkg of 1 mg (10 mg/ml)
gyártó/kereskedő neve
Roche
koncentráció
10 mg/mL
Általános leírás
A heterogeneous mixture of ribonucleases specially prepared to be free of deoxyribonuclease activity according to the current Quality Control procedures.
Alkalmazás
High concentration, DNase-free RNase has been used for:
  • Genomic DNA isolation[1]
  • Isolation of plasmid DNA[1]
  • Degradation of RNA for flow cytometry[2]
Minőség
Absence of DNase activity tested according to the current Quality Control procedures.
Egység definíció
One unit is the enzyme activity that causes a decrease in absorbance of A0 to A1 within 1 minute under assay conditions: A0 to A1 corresponds to the total conversion, A1 being the final absorbance.
Elkészítési megjegyzés
Working concentration: 50 μg/ml is the recommended working concentration of RNase, DNase-free, for the isolation of genomic DNA.
Working solution: Recommended in dilution buffer: 10 mM Tris-HCl, 5 mM CaCl2, 50% glycerol (v/v), pH 7.0
Egyéb megjegyzések
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Unlike most RNase preparations, no boiling before use is necessary to remove DNase activity.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
BET Bromodomain Inhibition as a Therapeutic Strategy to Target c-Myc
Jake E, et al.
Cell, 146(6) (2011)
Diana Pacheco Sousa et al.
STAR protocols, 3(4), 101916-101916 (2023-01-04)
This protocol describes the synthesis and characterization of gold nanoparticle-based nanobeacons as a theranostic strategy for the recognition, detection, and inhibition of miRNA and mRNA. This system is designed for an in vitro evaluation of a sequence's silencing potential and later
Alba Font-Tello et al.
Nature protocols, 15(8), 2503-2518 (2020-06-28)
Fixed-tissue ChIP-seq for H3K27 acetylation (H3K27ac) profiling (FiTAc-seq) is an epigenetic method for profiling active enhancers and promoters in formalin-fixed, paraffin-embedded (FFPE) tissues. We previously developed a modified ChIP-seq protocol (FiT-seq) for chromatin profiling in FFPE. FiT-seq produces high-quality chromatin
Artyom A Alekseyenko et al.
Current protocols in molecular biology, 109, 21-21 (2015-01-07)
In order to understand how chromatin complexes function in the nucleus, it is important to obtain a comprehensive picture of their protein, DNA, and RNA components, as well as their mutual interactions. This unit presents a chromatin cross-linking approach (BioTAP-XL)