Merck
LIG1
DNA Ligation Kit
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
12352204
NACRES:
NA.53
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
grade
Molecular Biology
Minőségi szint
használat
1 kit sufficient for 150 ligation reactions
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Sigma′s DNA Ligation Kit contains all of the reagents necessary to perform DNA ligation reactions. Sticky-end ligations are more efficient than blunt-end ligations; these can be facilitated with the addition of PEG.
Alkalmazás
Suitable for:
  • Joining fragments of DNA into a cloning vector
  • Mutagenesis
  • Gene anyalysis and structure-function relationships
Biokémiai/fiziológiai hatások
One of the most important steps in the cloning process is the ligation of linear DNA into a cloning vector. DNA ligations are performed by incubating DNA fragments with appropriately linearized cloning vectors in the presence of buffer, ATP, and DNA ligase. Many parameters affect ligations such as the relative ratio of insert to vector, the quality and type of the DNA ends, the temperature of ligation and the concentration of DNA.
Egyéb megjegyzések
Sufficient for 150 reactions:
  • 300uL 10X Ligation Buffer (D2176) in 250 mM Tris-HCl (pH 7.8) 100 mM MgCl2, and 10 mM dithiothreitol
  • 3 x 100 units T4 DNA Ligase (D2886) in 50% glycerol with 10 mM Tris-HCl (pH 7.5) 50 mM KCl, and 1 mM dithiothreitol
  • 3 x 100 uL 10 mM ATP ( A3702)
  • 50 uL Control pBR322 DNA, HAE III Digest (D9430) 0.5 ug/ul in 10 mM Tris-HCl (pH 8.0), and 1 mM EDTA
  • 1.5 mL 24% (w/v) PEG Solution, (P 2454)
  • 1.5 mL Molecular Biology Grade Water (W4502)
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Sambrook, J., et al
Molecular Cloning: A Laboratory Manual, 2, 1-1 (1989)
Lei Wei et al.
Nature microbiology, 5(5), 715-726 (2020-03-11)
Chronic hepatitis B virus (HBV) infections result in 887,000 deaths annually. The central challenge in curing HBV is eradication of the stable covalently closed circular DNA (cccDNA) form of the viral genome, which is formed by the repair of lesion-bearing
Ausubel, F. M.
Current Protocols in Molecular Biology, 1, 3-3 (1994)
Quanxin Long et al.
PLoS pathogens, 13(12), e1006784-e1006784 (2017-12-30)
Hepadnavirus covalently closed circular (ccc) DNA is the bona fide viral transcription template, which plays a pivotal role in viral infection and persistence. Upon infection, the non-replicative cccDNA is converted from the incoming and de novo synthesized viral genomic relaxed
Bradley J Eckelmann et al.
NAR cancer, 2(3), zcaa013-zcaa013 (2020-08-11)
Homologous recombination/end joining (HR/HEJ)-deficient cancers with BRCA mutations utilize alternative DNA double-strand break repair pathways, particularly alternative non-homologous end joining or microhomology-mediated end joining (alt-EJ/MMEJ) during S and G2 cell cycle phases. Depletion of alt-EJ factors, including XRCC1, PARP1 and
Protokollok
Cloning process, joining linear DNA into a vector, is crucial for biotechnological experiments, enabling DNA fragment recombinant technology.