D2886
DNA Ligase from T4-infected Escherichia coli
buffered aqueous glycerol solution
Szinonimák:
Polydeoxyribonucleotide Synthase, Polynucleotide Ligase, T4 DNA Ligase
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
form
buffered aqueous glycerol solution
specifikus aktivitás
4,000 U/mL
molekulatömeg
68 kDa
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
bacteriophage T4 ... 30(1258680)
Related Categories
Alkalmazás
- Ligation of blunt ended or cohesive DNA fragments
- Ligation of cloning vector and restriction insert fragments
- Seal nicks in double stranded DNA and RNA or DNA/RNA hybrids
- Couple RNA single strands by bridging oligonucleotide adapters
Biokémiai/fiziológiai hatások
Komponensek
Egység definíció
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1