260913
DNase I, Bovine Pancreas
Native DNase I from bovine pancreas.
Szinonimák:
DNase I, Bovine Pancreas, Deoxyribonuclease I
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine pancreas
Forma
lyophilized
specifikus aktivitás
≥60,000 dornase units/mg dry wt
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated
oldhatóság
sodium acetate buffer: soluble
water: soluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Figyelmeztetés
Egység definíció
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Jones, S.J., et al. 1996. J. Mol. Biol.264, 1154.
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3