D5025
Deoxyribonuclease I from bovine pancreas
Type IV, lyophilized powder, ≥2,000 Kunitz units/mg protein
Szinonimák:
DNase I, Deoxyribonucleate 5′-oligonucleotido-hydrolase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine pancreas
Minőségi szint
típus
Type IV
form
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥2,000 Kunitz units/mg protein
molekulatömeg
~31 kDa
tisztítva
chromatography
összetétel
Protein, ≥80%
technika/technikák
DNA purification: suitable
oldhatóság
0.15 M NaCl: soluble 5.0 mg/mL, clear, colorless
alkalmasság
suitable for molecular biology
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
diagnostic assay manufacturing
idegen aktivitás
Chymotrypsin ≤0.5%
Protease ≤0.05%
RNase ≤0.02%
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Analízis megjegyzés
inhibitor
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Protocols
To standardize a procedure for the enzymatic assay of Deoxyribonuclease I.