R0884
T7 RNA Polymerase
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution
Szinonimák:
RNA Polymerase T7, RNA Polymerase, T7 from E. coli HMS 174/pAR1219
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in E. coli
grade
for molecular biology
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
98.8 kDa
koncentráció
10,000-50,000 U/mL
UniProt elérési szám
idegen aktivitás
DNase and RNase, none detected
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
bacteriophage T7 ... T7p07(1261050)
Általános leírás
Komponensek
Egység definíció
Analízis megjegyzés
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3