Fontos dokumentumok
D9380
DNA Polymerase I from Escherichia coli lysogenic for NM 964
buffered aqueous glycerol solution
Szinonimák:
Kornberg Polymerase
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
Forma
buffered aqueous glycerol solution
molekulatömeg
109 kDa
koncentráció
5,000-15,000 units/mL
UniProt elérési szám
idegen aktivitás
Endonuclease, none detected
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
Escherichia coli K12 ... polA(948356)
Általános leírás
Alkalmazás
- Highly specific DNA probes by nick translation
- In vitro synthesis of complementary cDNA strand
- In vitro synthesis of DNA
- Produce blunt ends from 5′ and 3′ overhangs
Komponensek
Egység definíció
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?