11119915001
Roche
RNase, DNase-free
from bovine pancreas
Szinonimák:
Rnase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine pancreas
Minőségi szint
form
solution
specifikus aktivitás
≥30 units/mg protein
kiszerelés
pkg of 500 μg (1 ml)
gyártó/kereskedő neve
Roche
technika/technikák
DNA purification: suitable
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Egység definíció
One unit produces a decrease in absorbance at 260 nm, which is equivalent to a total conversion of RNA to oligonucleotides in one minute at +25 °C.
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
- For small-scale isolation of plasmid DNA ("miniprep" from a 1.5 ml bacterial culture), use 0.5 μl of RNase, DNase-free in a reaction volume of 50 μl.
- To isolate plasmid DNA from a 100 ml bacterial culture, use 8 μl of RNase, DNase-free in a reaction volume of 2 ml.
- To isolate genomic DNA from cultured mammalian cells (5 x 107 cells), use 8 μl of RNase, DNase-free in a reaction volume of 2 ml.
Working solution: Storage and Dilution Buffer: 10 mM Tris-HCl, 5 mM CaCl2, 50% glycerol (v/v), pH 7.0.
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Protocols
0,1 mU RNáz, DNázmentes, 1 μg RNS-t 30 perc alatt bont le + 37 °C-on, 50 μL PCR minőségű vízben. A DNázmentes RNáz fehérjekoncentrációja 0,5 μg/μL.
0.1 mU RNase, DNase-free degrades 1 μg RNA in 30 min at + 37 °C in a reaction volume of 50 μL PCR grade water. The protein concentration of RNase, DNase-free is 0.5 μg/μL.