Fontos dokumentumok
M0650
Medium 199
With Earle′s salts, without ʟ-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture, 10X
Szinonimák:
Cell growth medium, M199 Medium, TCM 199
About This Item
Javasolt termékek
product name
Medium 199, 10 ×, With Earle′s salts, without L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
form
liquid
koncentráció
10 ×
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
alkatrészek
NaHCO3: no
phenol red: yes
sodium pyruvate: no
HEPES: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
L-glutamine: no
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
- to culture human mesothelial cells
- as a component of the holding medium for the collection of embryos from pluriparous Boer goat
- in the preparation of spheroid-embedded collagen matrices
Feloldás
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
kiegészítés
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Cikkek
Medium 199 supports non-transformed cell cultivation in virology and vaccine production, offering broad species applicability.