G7513
L-Glutamine solution
200 mM, solution, sterile-filtered, BioXtra, suitable for cell culture
Szinonimák:
Glavamin, Levoglutamide
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
sterile-filtered
Minőségi szint
300
400
termékcsalád
BioXtra
form
solution
koncentráció
200 mM
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Géninformáció
rat ... Ggt1(116568)
Általános leírás
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Alkalmazás
javasolt
kapcsolódó termék
összehasonlítható termékek
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Cikkek
Importance and uses of glutamine in hybridoma and mammalian cell culture
Human renal proximal tubule epithelial cells (RPTECs) are commonly used to predict human renal drug permeability and to investigate drug efflux. We have generated transporter knockout (KO) cell lines using CompoZr® Zinc Finger Nuclease (ZFN) technology in a proprietary renal proximal tubule epithelial cell line.
Amino Acid Codon Wheel for fast RNA translation. Find which amino acid is translated from your RNA sequence quickly and easily.
Millicell® hanging cell culture inserts for staining and microscopic analysis directly from the insert. Learn to utilize hanging cell culture inserts in barrier measurements.
Protocols
Learn how to perform cell migration assays in vitro using Millicell® hanging cell culture inserts and the suspension T-cell lines Jurkat and primary CD4+ cells. Monitor migration by flow cytometry and EZ-MTT assays.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.