Fontos dokumentumok
F8758
Folic acid
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥97%
Szinonimák:
Pterylmonoglutamic acid, PteGlu, Pteroyl-L-glutamic acid, Vitamin M
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
Teszt
≥97%
Forma
powder
molekulatömeg
Mw 441.40 g/mol
technika/technikák
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
szín
dark yellow
oldhatóság
1 M NaOH: soluble 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, faintly yellow to dark yellow-orange
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
NC(N1)=NC(C2=C1N=CC(CNC3=CC=C(C(N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O)=O)C=C3)=N2)=O
InChI
1S/C19H19N7O6/c20-19-25-15-14(17(30)26-19)23-11(8-22-15)7-21-10-3-1-9(2-4-10)16(29)24-12(18(31)32)5-6-13(27)28/h1-4,8,12,21H,5-7H2,(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32)(H3,20,22,25,26,30)/t12-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OVBPIULPVIDEAO-LBPRGKRZSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- to study the role of vitamins and amino acids on hybridoma growth and monoclonal antibody production
- in cells and treatments
- in perforin gene targeting using the CRISPR/Cas gene editing approach
Biokémiai/fiziológiai hatások
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Explore folic acid importance in serum-free eukaryotic cell cultures, including CHO cells, and its role in media supplementation.