Fontos dokumentumok
B1375
Bathophenanthrolinedisulfonic acid disodium salt hydrate
≥95%
Szinonimák:
4,7-Diphenyl-1,10-phenanthroline disulfonic acid disodium salt hydrate, 4,7-Diphenyl-1,10-phenanthrolinedisulfonic acid
Teszt
≥95%
form
powder
mp
300 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 100 mg/mL
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3