Fontos dokumentumok
N1127
2-Nitrophenyl β-D-galactopyranoside
≥98% (enzymatic)
Szinonimák:
ONPG , o-Nitrophenyl β-D-galactopyranoside, ONPG
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
Teszt
≥98% (enzymatic)
form
powder
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccccc2[N+]([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H15NO8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)12(21-8)20-7-4-2-1-3-6(7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2/t8-,9+,10+,11-,12-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KUWPCJHYPSUOFW-YBXAARCKSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elv
Feloldás
Szubsztrátok
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Transformation introduces exogenous DNA into cells, a fundamental genetic modification process demonstrated in Streptococcus pneumoniae.
A transzformáció során exogén DNS-t juttatnak a sejtekbe, ami a Streptococcus pneumoniae esetében bizonyított alapvető genetikai módosítási folyamat.
Protocols
Yeasts are considered model systems for eukaryotic studies as they exhibit fast growth and have dispersed cells.