Fontos dokumentumok
B1378
2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
≥99.0% (GC), powder
Szinonimák:
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol, BHT, Butylated hydroxytoluene, Butylhydroxytoluene, DBPC
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
7.6 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.0% (GC)
form
powder
öngyulladási hőmérséklet
878 °F
bp
265 °C (lit.)
mp
69-73 °C (lit.)
oldhatóság
ethanol: 100 mg/mL
vegetable oils: soluble
SMILES string
Cc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H24O/c1-10-8-11(14(2,3)4)13(16)12(9-10)15(5,6)7/h8-9,16H,1-7H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CAPN1(823)
rat ... Capn1(29153) , Nos1(24598)
Alkalmazás
- Thermal decomposition characteristics of BHT and its peroxide (BHTOOH): BHT is highlighted for its excellent antioxidant properties, which degrade into BHTOOH under specific conditions (S Dai, et al., 2024).
- Relaxation mechanisms in low-stress polymer networks: BHT is utilized in polymer networks to assess its effects on the mechanical properties and durability of dental composites (SH Lewis, et al., 2024).
- Compatibility and safety of labels for pharmaceutical packaging: The study found BHT in labels, indicating its widespread use in pharmaceutical packaging due to its stabilizing properties (C Fu, et al., 2023).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
260.6 °F - open cup
Lobbanási pont (C)
127 °C - open cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)