Fontos dokumentumok
G2253
L-Glutamic acid γ-monohydroxamate
≥97% (TLC)
Szinonimák:
L-γ-Glutamylhydroxamic acid, L-5-N-Hydroxyglutamine
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
L-Glutamic acid γ-monohydroxamate,
Teszt
≥97% (TLC)
Minőségi szint
Forma
powder
szín
white to off-white
alkalmazás(ok)
detection
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
NC(CCC(=O)NO)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O4/c6-3(5(9)10)1-2-4(8)7-11/h3,11H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YVGZXTQJQNXIAU-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)