Fontos dokumentumok
D9533
Deferoxamine mesylate salt
≥92.5% (TLC), powder, iron-chelating agent
Szinonimák:
DFX mesylate, DFOM, Deferoxamine methanesulfonate salt, Desferrioxamine mesylate salt
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Deferoxamine mesylate salt, powder, ≥92.5% (TLC)
Minőségi szint
Teszt
≥92.5% (TLC)
Forma
powder
szín
white to off-white
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CS(O)(=O)=O.CC(=O)N(O)CCCCCNC(=O)CCC(=O)N(O)CCCCCNC(=O)CCC(=O)N(O)CCCCCN
InChI
1S/C25H48N6O8.CH4O3S/c1-21(32)29(37)18-9-3-6-16-27-22(33)12-14-25(36)31(39)20-10-4-7-17-28-23(34)11-13-24(35)30(38)19-8-2-5-15-26;1-5(2,3)4/h37-39H,2-20,26H2,1H3,(H,27,33)(H,28,34);1H3,(H,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IDDIJAWJANBQLJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- for cell pretreatment to assess its influenceon cell viability and its interactions with other compounds ()
- to study the effect on Lipocalin 2(Lcn2) production triggered by amyloid-β(Aβ). ()
- used to induce iron starvation in bacterial cultures.()
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)