Fontos dokumentumok
A6691
Amidase from Pseudomonas aeruginosa
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous glycerol solution, hydroxamate transferase ≥200 units/mg protein (biuret)
Szinonimák:
Acrylamide Amidohydrolase, Acylase
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in E. coli
Minőségi szint
form
buffered aqueous glycerol solution
hydroxamate transferase activity
≥200 units/mg protein (biuret)
koncentráció
14 mg/mL
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
Pseudomonas aeruginosa PAO1 ... PA4163(880181)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1