A3631
Arachidic acid
≥99%
Szinonimák:
Arachic acid, Arachidinic acid, Eicosanoic acid, Icosanoic acid, NSC 93983
Teszt
≥99%
form
crystalline powder
technika/technikák
HPLC: suitable
mp
74-76 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
lipidtípus
omega FAs
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C20H40O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h2-19H2,1H3,(H,21,22)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VKOBVWXKNCXXDE-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Lipid Induced Insulin Resistance