Fontos dokumentumok
44878
cis-11-Eicosenoic acid
analytical standard
Szinonimák:
Gondoic acid
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
plant
Minőségi szint
grade
analytical standard
Teszt
≥99.0% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.4606 (lit.)
mp
23-24 °C (lit.)
sűrűség
0.883 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
funkcionális csoport
carboxylic acid
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C20H38O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h9-10H,2-8,11-19H2,1H3,(H,21,22)/b10-9-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BITHHVVYSMSWAG-KTKRTIGZSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?