Fontos dokumentumok
N1514
Nervonic acid
≥99% (capillary GC)
Szinonimák:
cis-15-Tetracosenoic acid, Selacholeic acid
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
plant
Minőségi szint
Teszt
≥99% (capillary GC)
form
powder
mp
42-43 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
lipidtípus
unsaturated FAs
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C24H46O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24(25)26/h9-10H,2-8,11-23H2,1H3,(H,25,26)/b10-9-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GWHCXVQVJPWHRF-KTKRTIGZSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3