Fontos dokumentumok
H3500
Heptadecanoic acid
≥98%
Szinonimák:
C17:0, Heptadecylic acid, Margaric acid, NSC 3743
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥98%
form
powder
bp
227 °C/100 mmHg (lit.)
mp
59-61 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
lipidtípus
saturated FAs
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C17H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19/h2-16H2,1H3,(H,18,19)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KEMQGTRYUADPNZ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3