Fontos dokumentumok
H0388
Hexacosanoic acid
≥95% (capillary GC)
Szinonimák:
Cerotic acid, Cerotinic acid
Teszt
≥95% (capillary GC)
form
powder
funkcionális csoport
carboxylic acid
lipidtípus
saturated FAs
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C26H52O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26(27)28/h2-25H2,1H3,(H,27,28)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XMHIUKTWLZUKEX-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3