Fontos dokumentumok
23401
Arachidonic acid
analytical standard
Szinonimák:
cis,cis,cis,cis-5,8,11,14-Eicosatetraenoic acid, Eicosa-5Z,8Z,11Z,14Z-tetraenoic acid, Immunocytophyte
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
analytical standard
Teszt
≥97.0% (GC)
form
liquid
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
törésmutató
n20/D 1.4872 (lit.)
bp
169-171 °C/0.15 mmHg (lit.)
mp
−49 °C (lit.)
sűrűség
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
food and beverages
format
neat
funkcionális csoport
carboxylic acid
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O
InChI
1S/C20H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h6-7,9-10,12-13,15-16H,2-5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YZXBAPSDXZZRGB-DOFZRALJSA-N
Alkalmazás
- Arachidonic acid for inflammation research studies: Research on gigantol, a natural compound, emphasized its anti-inflammatory properties. This study suggests a parallel with arachidonic acid′s known effects on inflammation pathways, providing a comprehensive view of its potential in pharmaceutical and biotechnological applications (Chowdhury et al., 2024).
- High-purity arachidonic acid for biochemical assays: A novel study on Yinhua Miyanling tablets for treating ulcerative colitis employed metabolomics and network pharmacology, highlighting arachidonic acid′s crucial role in understanding biochemical pathways in therapeutic contexts (Wang et al., 2024).
- Arachidonic acid as a signaling molecule in cell culture: A hepatoprotective study on cholic acid against liver injury used arachidonic acid for its significant roles in cellular signaling pathways, elucidating its mechanisms in medical research (Zhang et al., 2024).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?