Fontos dokumentumok
10930
Arachidic acid
synthetic, ≥99.0% (GC)
Szinonimák:
Arachic acid, Arachidinic acid, Eicosanoic acid, Icosanoic acid, NSC 93983
Teszt
≥99.0% (GC)
Forma
solid
minőség
synthetic
mp
74-76 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: insoluble
benzene: freely soluble
chloroform: freely soluble
cold water: very slightly soluble
diethyl ether: freely soluble
petroleum ether: freely soluble
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C20H40O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h2-19H2,1H3,(H,21,22)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VKOBVWXKNCXXDE-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?