Fontos dokumentumok
216941
Behenic acid
99%
Szinonimák:
Docosanoic acid
Teszt
99%
form
solid
mp
72-80 °C (lit.)
oldhatóság
chloroform: soluble 50 mg/mL, clear
hexane: soluble
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C22H44O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h2-21H2,1H3,(H,23,24)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UKMSUNONTOPOIO-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)