Fontos dokumentumok
284432
Octacosanoic acid
synthetic, ≥98%
Szinonimák:
Montanic acid
Teszt
≥98%
form
powder
mp
91-93 °C (lit.)
oldhatóság
chloroform: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C28H56O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28(29)30/h2-27H2,1H3,(H,29,30)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UTOPWMOLSKOLTQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)