Fontos dokumentumok
52200
Hexacosanoic acid
technical, ≥90% (GC)
Szinonimák:
Cerotic acid, Cerotinic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical
Teszt
≥90% (GC)
mp
84-88 °C
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C26H52O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26(27)28/h2-25H2,1H3,(H,27,28)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XMHIUKTWLZUKEX-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?