Fontos dokumentumok
11909
Behenic acid
analytical standard
Szinonimák:
Docosanoic acid
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
analytical standard
Teszt
≥99.0% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
72-80 °C (lit.)
79-82 °C
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
format
neat
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C22H44O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h2-21H2,1H3,(H,23,24)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UKMSUNONTOPOIO-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?