Fontos dokumentumok
L6641
Lignoceric acid
≥99% (GC)
Szinonimák:
Tetracosanoic acid
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥99% (GC)
form
powder
funkcionális csoport
carboxylic acid
lipidtípus
saturated FAs
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C24H48O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24(25)26/h2-23H2,1H3,(H,25,26)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QZZGJDVWLFXDLK-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg