Fontos dokumentumok
H5149
Heneicosanoic acid
analytical standard
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
plant
Minőségi szint
grade
analytical standard
Teszt
≥99% (capillary GC)
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
74-75 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
food and beverages
format
neat
funkcionális csoport
carboxylic acid
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C21H42O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23/h2-20H2,1H3,(H,22,23)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CKDDRHZIAZRDBW-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)