L6876
Lysozyme from chicken egg white
powder or granules, ≥39,000 units/mg protein
Szinonimák:
Mucopeptide N-acetylmuramoylhydrolase, Muramidase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
chicken egg white
Minőségi szint
200
300
form
powder or granules
specifikus aktivitás
≥39,000 units/mg protein
molekulatömeg
single-chain 14.3 kDa
technika/technikák
cell based assay: suitable
alkalmasság
suitable for cell lysis
UniProt elérési szám
alkalmazás(ok)
cell analysis
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
room temp
Géninformáció
chicken ... LYZ(396218)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
The enzyme is active over a broad pH range (6.0 to 9.0). At pH 6.2, maximal activity is observed over a wider range of ionic strengths (0.02 to 0.100 M) than at pH 9.2 (0.01 to 0.06 M).
Tulajdonságok és előnyök
Egység definíció
Egyéb megjegyzések
Alkalmazás
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
For use as a marker in SDS-PAGE; Albumin from chicken egg white, For use as a marker in SDS-PAGE; L-Lactic Dehydrogenase from rabbit muscle, Type XI, lyophilized powder, 600-1,200 units/mg protein
Protocols
This enzymatic rate determination may be used for Lysozyme products. It is not to be used to assay recombinant or insoluble Lysozyme on agarose.
Related Content
Find protein research tools to prepare, isolate, and analyze proteins. Organized by how to extract, protect, purify, enrich, modify, and quantify proteins.
Chromatograms
application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.